Learn More
Platinum Cobalt Colour 50 Color Standard, Lovibond™
500mL, Undesignated, Odorless, About 3, Solution, Miscible with water in all proportions, Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
Marca: Lovibond Tintometer 134180
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7791-13-1 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Descrizione
500mL, Undesignated, Odorless, About 3, Solution, Miscible with water in all proportions, Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
Specifica
500 mL | |
Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid | |
Miscible with water |
Odorless | |
∼3 | |
Solution |
Sicurezza e movimentazione
- COLOUR STANDARD HAZEN 50
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid, cobalt dichloride hexahydrate