Learn More
PLEKHA9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17568-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16897484
  • 121.38€ / 20µL
Spedizione stimata: 11-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The function of PLEKHA9 remains unknown.
Specifica
Specifica
PLEKHA9
Polyclonal
Unconjugated
PLEKHA8P1
PLEKHA9, Protein PLEKHA9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
231999, 500132, 51054
-20°C
Liquid
Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D3ZY60, O95397, Q80W71
Plekha8, PLEKHA8P1
PLEKHA9 Fusion Protein Ag11772
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human