Learn More
SI Analytics™ Plug Cable Combination
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Coaxial Electrode Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Plug cable combinations
- Coaxial electrode plug
- 5 m coaxial cable
- Free end
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Coaxial Electrode Plug |
| Include | Free end |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 5 m |