Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for SF450plus, Straight
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
Marca:  Memmert™ SF450plusB29718
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01200kg
Codice prodotto. 17598275
  • 44.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica
Specifica
60.3 mm
SF450plus Sterilizer