Learn More
Bohlender™ PMMA SICCO Star Desiccator
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
330 x 260 x 480 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Usable with up to 26 shelves
- Stackable
- Reinforced aluminum frame with acrylic panels
- Door with magnetic catch and circular rubber seal
- Non slip rubber feet
- Easy to read electronic hygrometer
- Variable height shelves made of acrylic glass
- Telescopic shelves
- Desiccant tray
- Silica gel included
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | PMMA |
| Product Type | SICCO Star-Desiccator |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo di ripiano | Telescopic |
| Volume (sistema metrico) | 51 L |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 330 x 260 x 480 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 310 mm |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 260 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 480 mm |
| Vedi altri risultati |