Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
5.69€ - 49.50€
Specifica
Materiale | PMP |
---|---|
Include | PP stopper |
Autoclavabile | Autoclavable |
Classe | A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17470144
|
BRAND™
36178 |
250 mL |
48.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17480144
|
BRAND™
36180 |
500 mL |
49.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10017602
|
BRAND™
36180 |
500 mL |
5.69€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10766833
|
BRAND™
36182 |
1000 mL |
27.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10465243
|
BRAND™
36178 |
250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Specifica
PMP | |
PP stopper | |
Autoclavable | |
A |