Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
Marca: BRAND™ 36180
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
Specifica
500 mL | |
PP stopper | |
0.25 mL | |
A |
PMP | |
Ground joint: NS 19/26 | |
Autoclavable |