Learn More
PNMAL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16965-1-AP-150UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16886764
  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The function of this protein remains unknown.
Specifica
Specifica
PNMAL1
Polyclonal
Unconjugated
PNMA8A
PNMA like 1, PNMA like protein 1, PNMAL1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55228
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q86V59
PNMA8A
PNMAL1 Fusion Protein Ag10698
150 μL