missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Podoplanin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21222-100ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Podoplanin Polyclonal antibody specifically detects Podoplanin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Podoplanin | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL | |
| 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: RLPRVWEARAPSLSGAPAPTPPAPPPSRSSRLGLWPRCFLIFPQLRILLLGPQESNNSTGTMWKVSALLFVLGSASLWVLAEGASTGQPEDDTETTGLEGGVAMPGAEDDVVTPGTSEDRYKSGLTTLVATSVNS | |
| 100 μL | |
| Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 10630 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto