missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Podoplanin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
467.00€ - 735.00€
Specifica
| Antigene | Podoplanin |
|---|---|
| Diluizione | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18621445
|
Novus Biologicals
NBP3-21222-25ul |
25 μL |
467.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18685914
|
Novus Biologicals
NBP3-21222-100ul |
100 μL |
735.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Podoplanin Polyclonal antibody specifically detects Podoplanin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifica
| Podoplanin | |
| Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 10630 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: RLPRVWEARAPSLSGAPAPTPPAPPPSRSSRLGLWPRCFLIFPQLRILLLGPQESNNSTGTMWKVSALLFVLGSASLWVLAEGASTGQPEDDTETTGLEGGVAMPGAEDDVVTPGTSEDRYKSGLTTLVATSVNS | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto