Learn More
POLR3E Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene POLR3E
Concentrazione 267 μg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16863994
Vedere i documenti
Proteintech
15022-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16853994
Vedere i documenti
Proteintech
15022-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The POLR3E antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human POLR3E. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The POLR3E antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
POLR3E
Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
267 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
55718