Learn More
Poly(ethylene Glycol), Average M.W. 8000, Thermo Scientific Chemicals
78.60€ - 503.00€
Identificatori chimici
CAS | 25322-68-3 |
---|---|
Formula molecolare | (C2H4O)n |
Molecular Weight (g/mol) | 62.07 |
Numero MDL | MFCD01779601 |
InChI Key | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | PEG |
IUPAC Name | ethane-1,2-diol |
SMILES | [H]OCCO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10005850
|
Thermo Scientific Acros
418050010 |
1 kg | Plastic Bottle |
78.60€
1kg |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10065830
|
Thermo Scientific Acros
418050030 |
3 kg | Plastic drum |
193.00€
3kg |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10309103
|
Thermo Scientific Acros
418050100 |
10 kg | Plastic drum |
503.00€
10kg |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
25322-68-3 | |
62.07 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
ethane-1,2-diol |
(C2H4O)n | |
MFCD01779601 | |
PEG | |
[H]OCCO |
Specifica
Poly(ethylene glycol) | |
Average M.W. 8000 | |
55.0°C to 60.0°C | |
H(OCH2CH2)nOH | |
15, 7688 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
ethane-1,2-diol | |
270°C | |
300-450 mPa.s (20°C 50% in water) |
white flakes | |
25322-68-3 | |
(C2H4O)n | |
MFCD01779601 | |
PEG | |
[H]OCCO | |
62.07 | |
12 to 16mg KOH/g | |
≤0.5% (K.F.) |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 500-038-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TQ4100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only