Learn More
Quickfit™ Clip in poliacetale per giunti conici
In resina acetalica, per garantire resistenza e durata. I morsetti in resina acetalica Quickfit™ per giunti conici sono progettati per assicurare i corrispondenti accessori in vetro Quickfit™ con giunti conici.
Marca: Quickfit™ KC45
95.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Descrizione
Manufactured from polyacetal for strength and rigidity. Quickfit™ Polyacetal Clamps for Conical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with conical joints.
- Effortless attachment and removal of clips
- Reduces the need for traditional clamping
- Withstands temperatures up to 80°C
- Color coded sizes for quick identification
Specifica
10/Pk. | |
Polyacetal | |
Joint Size 45/40 |
Joint Clamp | |
Glassware with conical joints | |
Brown |