Learn More
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Marca: Serva Electrophoresis™ 4286702
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
5% | |
IEF | |
Protein | |
5/Pk. | |
125 mm |
0.65 mm | |
Homogeneous Page | |
pH 3 to 10 | |
125 mm | |
125 mm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- SERVALYT(TM) PRECOTES(TM) Wide Range pH 3-10
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1
- Cancerogenicità Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .