Learn More
Brand™ Polycarbonate Desiccators
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
195 mm
240 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
170 mm
235 mm
285 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes polycarbonate lid, polypropylene base and desiccant tray.
- Venting stopper with non-return valve in lid.
- Polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum provides seal between lid and base.
- Light-weight and easy to handle.
Specifica
Specifica
| Materiale | Polycarbonate Lid, Polypropylene Base and Dessicant Tray |
| Product Type | Desiccator |
| Include | Polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring |
| Altezza (sistema metrico) | 195 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 170 mm |