Learn More
Brady™ GlobalMark™ Polyester Cold Temperature Tape
Il consumabile in rotolo per basse temperature per GlobalMark aderisce in modo permanente a superfici a temperature anche di -23,3 gradi C. Straordinario per l’uso in magazzini di conservazione a freddo, frigoriferi o congelatori. Non raccomandato per il taglio con plotter
326.00€ - 740.00€
Specifica
Descrizione | GlobalMark Cold Temperature Tape |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Finitura | Gloss |
Formato | Roll |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11549263
|
Brady™
076691 |
White | 30.48 m x 107.95 mm |
740.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11579263
|
Brady™
076694 |
Yellow | 30.48 m x 101.6 mm |
740.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11599263
|
Brady™
076696 |
Yellow | 30.48 m x 28.58 mm |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- GlobalMark™ cold temperature tape permanently adheres to surfaces at temperatures as low as -10°F.
- Great for use in any cold storage warehouse, cooler or freezer.
- Not recommended for plotter cutting.
Specifica
GlobalMark Cold Temperature Tape | |
Gloss | |
Polyester | |
Labels | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
-40°C | |
1 Ea. | |
-40°C to +100°C | |
0.076 mm | |
30.48 m |
Permanent Acrylic | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
General Identification, Laboratory labelling, Safety Identification, Temperature indicating labelling | |
20 Gardner Units | |
1 Year | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +212°F | |
0.003 in. | |
100 ft. |