Learn More
Brady™ Polyester High Performance Tape
B-569 aderisce alle superfici lisce con la stessa durata del prodotto B-595.
209.00€ - 490.00€
Specifica
Descrizione | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic, Pressure-sensitive |
Materiale | Polyester |
Print Technology | Thermal Transfer |
Product Type | Labels |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11539253
|
Brady™
076650 |
30.48 m | 12.7 mm | Black |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11539233
|
Brady™
076630 |
30.48 m | 12.7 mm | Blue |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11599243
|
Brady™
076646 |
30.48 m | 12.7 mm | Brown |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11559243
|
Brady™
076642 |
30.48 m | 12.7 mm | Green |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11579213
|
Brady™
076613 |
30.48 m | 12.7 mm | Transparent |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11539213
|
Brady™
076609 |
30.48 m | 12.7 mm | Light Blue |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11579253
|
Brady™
076654 |
30.48 m | 12.7 mm | Gray |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11548924
|
Brady™
999469 |
30 m | 13 mm | Ochre |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11519243
|
Brady™
076638 |
30.48 m | 12.7 mm | Orange |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11559203
|
Brady™
076601 |
30.48 m | 12.7 mm | Pink |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11579233
|
Brady™
076634 |
30.48 m | 12.7 mm | Purple |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11529253
|
Brady™
076649 |
30.48 m | 28.58 mm | Black |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11529233
|
Brady™
076629 |
30.48 m | 28.58 mm | Blue |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11519223
|
Brady™
076618 |
30.48 m | 12.7 mm | White |
209.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11589243
|
Brady™
076645 |
30.48 m | 28.58 mm | Brown |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11569213
|
Brady™
076612 |
30.48 m | 28.58 mm | Transparent |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11549243
|
Brady™
076641 |
30.48 m | 28.58 mm | Green |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11529213
|
Brady™
076608 |
30.48 m | 28.58 mm | Light Blue |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11569253
|
Brady™
076653 |
30.48 m | 28.58 mm | Gray |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11509243
|
Brady™
076637 |
30.48 m | 28.58 mm | Orange |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11569233
|
Brady™
076633 |
30.48 m | 28.58 mm | Purple |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11549203
|
Brady™
076600 |
30.48 m | 28.58 mm | Pink |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11518924
|
Brady™
999466 |
30 m | 29 mm | Sky Blue |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11589223
|
Brady™
076625 |
30.48 m | 28.58 mm | Red |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11589203
|
Brady™
076604 |
30.48 m | 28.58 mm | Tan |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11549223
|
Brady™
076621 |
30.48 m | 28.58 mm | Yellow |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11519253
|
Brady™
076648 |
30.48 m | 57.15 mm | Black |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11509223
|
Brady™
076617 |
30.48 m | 28.58 mm | White |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11519233
|
Brady™
076628 |
30.48 m | 57.15 mm | Blue |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11559213
|
Brady™
076611 |
30.48 m | 57.15 mm | Transparent |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11579243
|
Brady™
076644 |
30.48 m | 57.15 mm | Brown |
426.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11539243
|
Brady™
076640 |
30.48 m | 57.15 mm | Green |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11519213
|
Brady™
076607 |
30.48 m | 57.15 mm | Light Blue |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11559253
|
Brady™
076652 |
30.48 m | 57.15 mm | Gray |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11568924
|
Brady™
999471 |
30 m | 57 mm | Ochre |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11599233
|
Brady™
076636 |
30.48 m | 57.15 mm | Orange |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11539203
|
Brady™
076599 |
30.48 m | 57.15 mm | Pink |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11559233
|
Brady™
076632 |
30.48 m | 57.15 mm | Purple |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11579223
|
Brady™
076624 |
30.48 m | 57.15 mm | Red |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11528924
|
Brady™
999467 |
30 m | 57 mm | Sky Blue |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11579203
|
Brady™
076603 |
30.48 m | 57.15 mm | Tan |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11599213
|
Brady™
076616 |
30.48 m | 57.15 mm | White |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11539223
|
Brady™
076620 |
30.48 m | 57.15 mm | Yellow |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Specifica
GlobalMark High Performance Polyester Tape | |
Polyester | |
Labels | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +212°F | |
0.003 in. |
Permanent Acrylic, Pressure-sensitive | |
Thermal Transfer | |
Facility Identification, Pipe and valve marking | |
80 Gardner Units | |
-40°C | |
1 Ea. | |
-40°C to +100°C | |
0.076 mm |