Learn More
Buerkle™ Tappo in polietilene
In polietilene per garantire resistenza, durata e flessibilità. I tappi in gomma conici Buerkle™ sono disponibili in un'ampia gamma di formati.
Marca: Buerkle™ 9760-4045
3.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01900kg
Descrizione
- Hollow stopper allows for use of tubes or funnels
- Sealing rings provide a tight seal
- Suitable for foodstuff
- Octagonal shape facilitates easy opening
- Polyethylene provides good chemical resistance
Specifica
White, Red | |
For Foodstuffs | |
45 mm | |
45/40 |
Bungs | |
41 mm | |
Polyethylene |