Learn More
Buerkle™ Tappo in polietilene
In polietilene per garantire resistenza, durata e flessibilità. I tappi in gomma conici Buerkle™ sono disponibili in un'ampia gamma di formati.
Marca:  Buerkle™ 9760-1019
.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15405574
  • 0.75€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hollow stopper allows for use of tubes or funnels
  • Sealing rings provide a tight seal
  • Suitable for foodstuff
  • Octagonal shape facilitates easy opening
  • Polyethylene provides good chemical resistance
Specifica
Specifica
White, Red
For Foodstuffs
10 mm
10/19
Bungs
8.2 mm
Polyethylene