missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piercan™ Polyethylene Dry Box Gloves

Catalog Number 11811280
Click to view available options
Diametro polso (sistema metrico):
156
186
300
Size:
7
8
9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Certificazione/Conformità CE 0333 Certified
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Product Type Dry Box Gloves
Size 8
Sterilità Sterile
Temperature (Metric) Max 25°C
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Da utilizzare con (applicazione) Nuclear industries, Life sciences
Quantità 2/Pk.
Resistente a To Ozone, UV/Chemical
Lunghezza (sistema metrico) 762 to 812 mm
Diametro polso (sistema metrico) 156
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'