Learn More
Mutexil™ Polyethylene Embossed Apron
Click to view available options
Spessore:
20 μ
25 μ
40 μ
70 μ
Specifica
Tipo | Embossed Apron |
Materiale | Polyethylene |
Colore | White |
Spessore | 25 μ |
Lunghezza (sistema metrico) | 120 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 70 cm |