Learn More
Fisherbrand™ Sterile Polyethylene Sampling Bags
Con sistema di chiusura realizzato con filo metallico a sezione tonda ritorto e linguette di sicurezza antiperforazione. Le buste per campionamento sterile in polietilene Fisherbrand™ sono a chiusura ermetica.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descrizione
- Manufactured with pliant, highly resistant virgin polyethylene
- Sterile transparent polyethylene bags without side seals
- Choose clear or white marking area for written notations
- Convenient pull tabs to open bag without touching the edges
- Ideal for use with solid, semi-solid or liquid samples
- For use in all laboratories where samples need to be collected into a sterile environment.
Specifica
60 ml | |
Per l'uso in tutti i laboratori in cui i campioni devono essere raccolti in un ambiente sterile | |
PE (Polietilene) | |
Sterile |