Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Bags
For use in the laboratory to carry samples into a sterile environment.
Marca:  Fisherbrand™ 14955189
Codice prodotto. 11984395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    33.04€ / pezzi 500
    Risparmia 185.96€
    84% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-06-2026
Aggiungi al carrello
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Secure, contaminant free bags to ensure dependable analysis results
  • Made from heavy gauge, virgin polyethylene that meets FDA specifications
  • Can accommodate solid, semi solid and liquid materials
  • Easy to use, insert sample and seal by twirling the bag away outward four times and bending wire ends inward
  • Economical and efficient way to collect, contain and carry samples
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.