Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Bags
For use in the laboratory to carry samples into a sterile environment.
14.51€ - 61.83€
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca dimCapacityMetric dimClosureType Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimCapacityMetric dimClosureType Prezzo Quantità e disponibilità  
11934385
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14955191
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
435.00€
40.17€ / pezzi 250
Risparmia 394.83€
90% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11984385
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14955194
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
900.00€
44.64€ / pezzi 250
Risparmia 855.36€
95% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-06-2026
Aggiungi al carrello
11974395
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14955185
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
322.00€
52.89€ / pezzi 500
Risparmia 269.11€
83% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-06-2026
Aggiungi al carrello
11944405
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14955182
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
209.00€
14.51€ / pezzi 500
Risparmia 194.49€
93% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11984395
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14955189
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
219.00€
33.04€ / pezzi 500
Risparmia 185.96€
84% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-06-2026
Aggiungi al carrello
11954405
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14955181
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
327.00€
61.83€ / pezzi 500
Risparmia 265.17€
81% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-06-2026
Aggiungi al carrello
11974405
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14955188
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
355.00€
61.83€ / pezzi 500
Risparmia 293.17€
82% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-06-2026
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Secure, contaminant free bags to ensure dependable analysis results
  • Made from heavy gauge, virgin polyethylene that meets FDA specifications
  • Can accommodate solid, semi solid and liquid materials
  • Easy to use, insert sample and seal by twirling the bag away outward four times and bending wire ends inward
  • Economical and efficient way to collect, contain and carry samples