Learn More
Brady™ Targhette in polietilene per M710 M610 M611
Targhette in polietilene per M611, M610 e M710
Marca: Brady™ 312056
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08100kg
Descrizione
- Targhette per stampanti portatili a trasferimento termico M610 and M611. Questi consumabili possono anche essere utilizzati con la stampante per etichette M710 installando l'adattatore per rotoli (M71-ADAPT).
- Targhetta multiuso utilizzabile per una serie di applicazioni, tra cui identificazione di cavi multiconduttore, scorte di magazzino, attrezzature, lockout, avvisi di sicurezza, interventi di riparazione e lavori in corso. Targhetta estremamente resistente allo strappo e ai climi particolarmente freddi.
- Il polietilene a strati incrociati offre estrema resistenza allo strappo ed eccellenti prestazioni in condizioni di freddo.
Specifica
100 Labels | |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling;Inventory and inspection labelling;Lockout tagout;Safety identification;Wire and Cable Labeling | |
3 in. | |
0.216 mm | |
-40°F to +120°F | |
19.05 mm | |
5.59 x 1.58 mm |
Tag | |
Yellow | |
Matte | |
76.2 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
0.758 in. | |
0.22 x 0.062 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |