Learn More
3M™ Polyethylene Tape
Marca:  3M™ 7100144010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15398043
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Acrylate
Polyethylene
Sealing, fixing and bundling - even on difficult substrates in outdoor areas
33 m
Transparent
Tape
-29 to 77°C
50.8 mm