Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 30 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 711720.1000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10042741
  • 2800.00€ / 1000g
Spedizione stimata: 31-08-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
25 to 40 μm
POLYGOPREP 300 to 30
1 kg
Polygoprep
300 Å
2 to 8
POLYGOPREP C18
Liquid Chromatography