Learn More
Fisherbrand™ Polyolefin Cryogenic Label Sheets
Withstands cryogenic freezer storage conditions, as well as autoclaving, boiling water baths and centrifugation. Fisherbrand™ Polyolefin Cryogenic Label Sheets are pre-cut, peel off labels designed for use at cryogenic temperatures.
105.00€ - 8915.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic |
Forma | Rectangle |
Temperature Range (Metric) | -196°C to +150°C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Etichette per pagina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Etichette per pagina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12652580
|
Fisherbrand™
|
White | 43 x 19 mm | Cryogenic vials | 52 |
105.00€
pezzi 1040 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15316148
|
Fisherbrand™
|
Red | 33 x 13 mm | 1.5 mL tubes | 85 |
8915.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Temperature resistance -196°C to 150°C.
- Liquid and vapor phase LN2, water baths to 100°C and autoclaving and moderate ovens to 150°C
- Chemically inert resistant to most solvents and caustic agents.
- Adhere to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling, or degrading
- Label sheets will not jam printers
- Flexible polyolefin material and acrylic adhesive
- Unique combo expands and contracts together with temperature fluctuations
- 20 sheets per pack
- Autoclavable
- Disposable
- Rainbow packs contain 4 sheets of each Blue, Green, Orange, Red, Yellow
Specifica
Autoclavable | |
Acrylic | |
Rectangle | |
-196°C to +150°C |