Learn More
Vitlab™ Pinze in poliossimetilene
In POM per garantire un'eccellente stabilità dimensionale. Le pinzette in poliossimetilene VITLab™ sono dotate di scanalature sul lato esterno per garantire un'ottima maneggevolezza e presa.
Marca: Vitlab™ 68099
86.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Descrizione
- For bottling and decanting
- Yello
- Blunt
- Elastic
- Very good resilience
Specifica
Estremità arrotondata | |
115 mm | |
Confezione da 5 | |
Pinzette |
Poliossimetilene | |
Pinzette | |
Per sterilizzazione in autoclave, imbottigliamento e decantazione |