Learn More
Corning™ Polypropylene 384 Well PCR Microplate
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Order Info
dimColor
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Includes Barcode |
| Formato | Standard |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Clear |
| Product Type | 384-Well PCR Microplates |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 50 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Vedi altri risultati |