Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre da 96 pozzetti con fondo a F pieno in polipropilene
In polipropilene, per un'elevata resistenza alle normali sostanze chimiche e stabilità termica. Le micropiastre Greiner Bio-One– in polipropilene a 96 pozzetti– sono ideali per la conservazione di reagenti attivi, campioni di pazienti o biomolecole.
Marca:  Greiner Bio-One 655261
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10093241
  • 436.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Traceability to production through a defined LOT number system
  • Applications: - Long-term storage of active agents - Storage of patient samples in diagnostics - Storage of DNA or RNA, stock cultures
  • Uniform external dimensions
  • Well-to-well spacing 9 mm
  • Alphanumeric well coding High chemical resistance
  • High temperature resistance (-196 to +121°C)
  • Sealable with adhesive films and heat sealer or CapMats
  • Solid bottom
  • Well profile: F-Bottom/chimney well (flat bottom)
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Polypropylene
Sterile
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.
Without Lid
Semitrasparente
96
Non-treated
Conservazione prolungata di agenti attivi
Da –196 a 121 °C