Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre da 96 pozzetti con fondo a F pieno in polipropilene
In polipropilene, per un'elevata resistenza alle normali sostanze chimiche e stabilità termica. Le micropiastre Greiner Bio-One– in polipropilene a 96 pozzetti– sono ideali per la conservazione di reagenti attivi, campioni di pazienti o biomolecole.
Marca: Greiner Bio-One 655201
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Traceability to production through a defined LOT number system
- Applications: - Long-term storage of active agents - Storage of patient samples in diagnostics - Storage of DNA or RNA, stock cultures
- Uniform external dimensions
- Well-to-well spacing 9 mm
- Alphanumeric well coding High chemical resistance
- High temperature resistance (-196 to +121°C)
- Sealable with adhesive films and heat sealer or CapMats
- Solid bottom
- Well profile: F-Bottom/chimney well (flat bottom)
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
Confezione da 100 |
Without Lid | |
Semitrasparente | |
96 | |
Non-treated | |
Conservazione prolungata di agenti attivi | |
Da –196 a 121 °C |