Learn More
VITLAB™ Ciotole in polipropilene
Per la miscelazione, il deposito e la conservazione di alimenti e prodotti da laboratorio. Le ciotole in polipropilene VITLAB™ sono robuste e leggere per garantire stabilità e durata. In diversi formati in polipropilene bianco di alta qualità. Per l'uso con alimenti.
Marca: VITLAB™ 43194
48.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.19700kg
Descrizione
Mix, store and save lab and foodstuff products. VITLAB™ Polypropylene Bowls are sturdy, lightweight bowls designed for stability and durability. Constructed of high-quality white polypropylene in a variety of sizes. Suitable for use with foodstuffs.Specifica
3 Bowl Set | |
13 L | |
Polypropylene | |
Bowl | |
400 mm |
Flat | |
White | |
Round | |
180 mm |