Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Polypropylene Centrifuge Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
680 mL
Descrizione
- Includes screw cap
- Bottles are round in shape
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 680 mL |
Include | With Screw Cap |
Materiale | PPCO |
N. per confezione | 1Each |
Quantità | 1Each |
Tipo | Centrifuge Bottle |
Diametro (sistema metrico) esterno | 85mm |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 17347 round carrier, 13350 round bucket, 17401 round carrier, 13654 adapter |
Altezza (sistema metrico) | 170 mm |