Learn More
Buerkle™ Connettori a Y cilindrici in polipropilene
Connettori a Y per salvaguardare il collegamento flessibile e sicuro per applicazioni complesse. I connettori a Y cilindrici in polipropilene Buerkle™ sono disponibili in diversi formati e vengono impiegati per prolungare, collegare, diramare, unire e riparare tubi rigidi e flessibili.
Marca: Buerkle™ 8706-0014
19.67 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Descrizione
- Cylindrical Y hose connector
- Available in a variety of sizes from 3 to 15mm dia.
- Polypropylene
- Temperature resistant up to +135°C max.
- Sterilizable
Specifica
Connettore a Y | |
Sì | |
Da 13 a 15 mm | |
Up to 135°C Temperature-Resistant | |
Transparent |
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polipropilene | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cilindrico a Y | |
135°C |