Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Camere di essiccazione
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
21.3 cm
25.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le porte grandi ottimizzano l'accesso allo spazio interno
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Stile dell'armadietto | Verticale |
| Materiale | Co-poliestere |
| N. di ripiani | 1 |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Posizioni ripiani | Fisso |
| Tipo di ripiano | Perforato |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.4 pollici |
| Larghezza (sistema imperiale) sportello | 13.4 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 34.1 cm |
| Vedi altri risultati |