Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Camere di essiccazione
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
21.3 cm
25.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le porte grandi ottimizzano l'accesso allo spazio interno
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Acrilico |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Tipo di ripiano | A vassoio |
| Volume (sistema imperiale) | 0.21 piedi cubi |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 in |
| Lunghezza (sistema metrico) | 17.8 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7 pollici |
| Larghezza (sistema imperiale) sportello | 7 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 17.8 cm |
| Vedi altri risultati |