Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Camere di essiccazione
Codice prodotto. p-8008947 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
21.3 cm
25.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15275077
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420640000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le camere di essiccazione si possono utilizzare all'interno di frigoriferi o a temperatura ambiente per la conservazione in un luogo asciutto di materiali sensibili all'umidità.
  • Le porte grandi ottimizzano l'accesso allo spazio interno
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Acrilico
N. per confezione 1 ciascuno
Tipo di ripiano A vassoio
Volume (sistema imperiale) 0.21 piedi cubi
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Larghezza (sistema imperiale) sportello 7 pollici
Larghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 17.8 cm
Altezza (sistema metrico) 25.4 cm
Profondità (sistema imperiale) 10 pollici
Profondità (sistema metrico) 25.4 cm