Learn More
BRAND™ Polypropylene Desiccator Plate
Codice prodotto. 10550012 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10550012
Marca: BRAND™ 66025
Polypropylene construction. Can be used with either glass or plastic dessicators.
  • Polypropylene construction
  • For use with glass or plastic desiccators
  • Central hole approx 20 mm dia.
  • Small perforations approx 5 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
N. per confezione 1
Product Type Desiccator Plate
Descrizione Nominal size 200 mm, Thickness 190 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Desiccators
Include Spare Parts and Accessories