Learn More
BRAND™ Polypropylene Desiccator Plate
Codice prodotto. 10750802 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10750802
Marca: BRAND™ 66030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene construction. Can be used with either glass or plastic dessicators.
  • Polypropylene construction
  • For use with glass or plastic desiccators
  • Central hole approx 20 mm dia.
  • Small perforations approx 5 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
N. per confezione 1
Product Type Desiccator Plate
Descrizione Nominal size 250 mm, Thickness 240 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Desiccators
Include Spare Parts and Accessories