Learn More
Eppendorf™ Polypropylene F-Bottom 384 Well Microplate
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
White, Clear Bottom
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
240/Pk.
80/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 80
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 16 x 24 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Quantità | 80/Pk. |