Learn More
Fisherbrand™ Filtro FLF in polipropilene
Eliminazione dei batteri e semplificazione del processo di filtrazione e purificazione dell'acqua. I filtri finali autoclavabili Fisherbrand™ possono essere soggetti ad autoclavaggi periodici, da 30 minuti a 121 °C o da 10 minuti a 134 °C.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11340kg
Descrizione
- Elevata purezza
- In fibre di cellulosa
- Contenuto in alfa di circa 100%, in base a norme stringenti
- Tenore di ceneri: 0.06%
Applicazione
- Per precipitati grossolani e voluminosi quali idrossidi e solfuri
- Per oli essenziali, industriali
- Analisi atmosferiche
- Industria delle bevande
- Industrie alimentari, chimiche
Specifica
Sì | |
Depends on the quality of the inlet water | |
Polipropilene | |
17cm | |
FLF | |
60 °C | |
Filtro FLF | |
6.6 cm |
No | |
60 l/ora | |
da 0.8 a 0.22 μm | |
Per la purificazione dell'acqua, per la produzione di acqua sterile, soggetta a passaggi periodici in autoclave | |
1 ciascuno | |
60 °C | |
17 cm | |
65 kg |