Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polipropilene con collo stretto
Click to view available options
Capacità:
50 mL
250 mL
Descrizione
- Autoclavable
- Heavy-walled bottle
- Secured with shoulder and cap tag
- Suitable for food stuff
Specifica
Capacità | 50 mL |
Product Type | Narrow Neck Bottle |
Parametri di certificazione | DIN 13316 and 168 |
Materiale | Polypropylene |
ID collo (sistema metrico) | 13mm |
Linea di prodotti | Bottle |
Graduazioni | 10mL |
Graduated | Yes |
Bocca | Narrow |