Learn More
Buerkle™ Connettori per tubi in polipropilene con ugelli conici
In polipropilene, per garantire un'elevata resistenza termica. I connettori dritti in polipropilene con ugelli conici Buerkle™ resistono a temperature fino a 135 °C.
Marca: Buerkle™ 8700-1012
13.42 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Descrizione
Cylindrical straight hose connector with conical nozzles- Polypropylene
- Autoclavable to 121°C
- Suitable for foodstuff
- Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specifica
Connettore per tubi | |
Sì | |
9 to 12 mm Hose | |
Diritto |
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polipropilene | |
10/Pk.; 10/Scale |