Learn More
Buerkle™ Connettori per tubi in polipropilene con ugelli cilindrici
Connettori per salvaguardare il collegamento flessibile e sicuro per applicazioni complesse. I connettori per tubi flessibili in polipropilene Buerkle™ con ugelli cilindrici sono disponibili in diversi formati e vengono impiegati per prolungare, collegare, diramare, unire e riparare tubi rigidi e flessibili.
Marca: Buerkle™ 8701-0010
6.92 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Polypropylene
- Temperature resistant up to +135°C max.
- Sterilizable
Specifica
Connettore per tubi | |
Sì | |
9 to 11 mm Hose | |
Up to 135°C Temperature-Resistant | |
Transparent |
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polipropilene | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Dritto | |
135°C |