Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire alarm call point
Sign compliant to ISO 7010.
13.85€ - 19.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.501 mm |
Code produit | Marque | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15604417
|
Brady™
817684 |
250 mm | 250 mm |
13.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15614417
|
Brady™
817686 |
315 mm | 315 mm |
14.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15624417
|
Brady™
817687 |
400 mm | 400 mm |
19.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Spécification
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.501 mm | |
Square | |
White on Red |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |