Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning; Radioactive material or ionizing radiation
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 826768
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02300kg
Codice prodotto. 15614687
  • 10.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
1 Ea.
173 mm
200 mm
Triangular
Black on Yellow
Polypropylene
Indoor and Outdoor
1.501 mm
-40°C to 120°C
Global