Learn More
Brady™ Etichette in vinile per stampante J2000
Polypropylene Labels for J2000 Color Label Printer
Marca: Brady™ 150752
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.43100kg
Descrizione
- Etichette per applicazioni marine BradyJet J2000 BS 5609
Specifica
Acrylic | |
Matte | |
Polypropylene | |
Inkjet | |
Non-sterile | |
-40°C | |
-40°F to +300°F | |
0.0088 in. | |
6.10 in. | |
4.13 in. | |
155.00 mm |
White | |
Roll | |
Front | |
Labels | |
BradyJet J2000 Color Label Printer | |
200 Labels/Roll | |
-40°C to +149°C | |
0.224 mm | |
155.00 mm | |
105.00 mm | |
454 g |