Learn More
Masterflex™ Polypropylene Male Luer Fitting
18.45€ - 24.95€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing |
Quantità confezione | 25 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15252560
|
Masterflex™
45518-58 |
Fits Male Luer Plug |
21.80€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15330491
|
Masterflex™
45508-80 |
Fits Male luer with lock ring x female luer coupler |
24.95€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15353312
|
Masterflex™
45518-44 |
Fits Male Luer x 1/18 in. hose barb |
19.55€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15313322
|
Masterflex™
45518-74 |
Fits Snap Luer Lock Rings |
18.45€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Polypropylene | |
Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing | |
25 Pack |