Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifold, 8 outlets
Expand your flow and line capacity
Marca:  Cole-Parmer™ 31522-21
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11735258
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of polypropylene.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Specifica
PP Manifold, 8 Outlets
7 5/8 in.
32°F
3/8in
1/4 in. NPT(F)
1.25 in.
1.25 in.
210°F
Polypropylene
19.37 cm
0°C
3/8 in. NPT(F)
3.18 cm
3.18 cm
150 psi
99°C